4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
A2254-1G A2254-5G
TCIAA2254-1GEA 16 EUR
TCIAA2254-1G TCIAA2254-5G
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
4-Amino-1-fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003145
Núm. CAS: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Índice Merck: 14,00591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8d644bd64bc916afd15d4ee016e47da6718bef&vid=103d4393579d3958fad24c16e6b6837715df1aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test