terc-Butilclorodimetilsilano ≥98.0% (por GC) tert-butyl-dimethyl-silylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: terc-Butildimetilclorosilano, Cloro-terc-butildimetilsilano
B0995-100G B0995-25G B0995-5G
TCIAB0995-100GEA 157 EUR
TCIAB0995-100G TCIAB0995-25G TCIAB0995-5G
terc-Butilclorodimetilsilano ≥98.0% (por GC) tert-butyl-dimethyl-silylating agent
terc-Butilclorodimetilsilano
Formula: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 22
Número MDL: MFCD00000501
Núm. CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14c9ad877b467d0e8c73e26310281926b79791ec&vid=ae3f9016c1b3ed334f976a5bcdc03ee9c4565a35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C