Cloruro de dodeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
I0453-25G
I0453-500G
TCIAI0453-25GEA
47
EUR
TCIAI0453-25G
TCIAI0453-500G
Cloruro de dodeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Cloruro de dodeciltrimetilamonio
Formula:
C₁₅H₃₄ClN MW: 263.89 g/mol Pto. de fusión: 246°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00041974 Núm. CAS: 112-00-5 EINECS: 203-927-0 UN: 3077 ADR: 9 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 0.200 |
Absorbance (230nm) | max. 0.070 |
Absorbance (254nm) | max. 0.040 |