Cloruro de tetradeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: TTAC, Cloruro de tetradonio
T0926-25G T0926-500G
TCIAT0926-25GEA 35 EUR
TCIAT0926-25G TCIAT0926-500G
Cloruro de tetradeciltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de tetradeciltrimetilamonio
Formula: C₁₇H₃₈ClN
MW: 291.95 g/mol
Número MDL: MFCD00059968
Núm. CAS: 4574-04-3
EINECS: 224-958-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78deaebc195e4264c5ee44cb1fdc51bb266f2286&vid=78deaebc195e4264c5ee44cb1fdc51bb266f2286&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency