Perclorato de tetraetilamonio ≥98% (dry weight) wetted with 10% water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
humedecido con agua
44062.09
44062.18
44062.09EA
82.4
EUR
44062.09
44062.18
Perclorato de tetraetilamonio ≥98% (dry weight) wetted with 10% water
Perclorato de tetraetilamonio
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
Purity: 98%
CAS No.: 2567-83-1
Molecular Formula: (C2H5)4NClO4
Formula Weight: 229.71
Physical Form: Wet crystals
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3638093
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00041977
Formula:
C₈H₂₀ClNO₄ MW: 229.7 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041977 Núm. CAS: 2567-83-1 EINECS: 219-904-3 UN: 1479 ADR: 5.1 II |