Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
C0384-25G C0384-250G
TCIAC0384-25GEA 17 EUR
TCIAC0384-25G TCIAC0384-250G
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II)
Formula: C₁₀H₁₄CuO₄
MW: 261.76 g/mol
Número MDL: MFCD00000016
Núm. CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca83eb08990e0adc8c5116a446a83c1fd588f282&vid=ca83eb08990e0adc8c5116a446a83c1fd588f282&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to Dark blue to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Drying loss max. 0.5 %