1-Óxido de 4-nitro-2-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2114-25G M2114-5G
TCIAM2114-25GEA 164 EUR
TCIAM2114-25G TCIAM2114-5G
1-Óxido de 4-nitro-2-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Óxido de 4-nitro-2-picolina
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 156 °C
Número MDL: MFCD00014625
Núm. CAS: 5470-66-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6906c928478c023b8c087ca1f146c1f8faeac62f&vid=6906c928478c023b8c087ca1f146c1f8faeac62f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C