1-Óxido de 2-picolina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Óxido de 2-metilpiridina, N-Óxido de 2-metilpiridina, N-Óxido de 2-picolina
P0418-25G P0418-500G
TCIAP0418-25GEA 23 EUR
TCIAP0418-25G TCIAP0418-500G
1-Óxido de 2-picolina ≥99.0% (por GC)
1-Óxido de 2-picolina
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Número MDL: MFCD00006199
Núm. CAS: 931-19-1
EINECS: 213-230-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency