(±)-2-Metilbutirato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0757-25ML
M0757-500ML
TCIAM0757-25MLEA
16
EUR
TCIAM0757-25ML
TCIAM0757-500ML
(±)-2-Metilbutirato de etilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Metilbutirato de etilo
Formula:
C₇H₁₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00012217 Núm. CAS: 7452-79-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |