Hafnio 1.000 mg/l dil. en ácido nítrico con trazas de ácido fluorhídrico AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86681.180EA 136 EUR
86681.180 86681.260
Hafnio 1.000 mg/l dil. en ácido nítrico con trazas de ácido fluorhídrico AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de hafnio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%