Holmio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: Avantor
VWR®
86683.180EA 30.9 EUR
86683.180 86683.260
Holmio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de holmio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022