Iridio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86685.180EA
170.8
EUR
86685.180
86685.260
Iridio 1.000 mg/l en ácido clorhídrico 10% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de iridio
- Trazable a SRM de NIST
- Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
- Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%