Fósforo 1.000 mg/l en agua AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86698.180EA 20.65 EUR
86698.180 86698.260
Fósforo 1.000 mg/l en agua AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de fósforo
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%