Silicio, 1000 mg/l Si en agua AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86710.180EA 24.01 EUR
86710.180 86710.260
Silicio, 1000 mg/l Si en agua AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de silicio
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%