Etilo (S)-(-)-lactato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-2-Hidroxipropionato de etilo
L0162-25G L0162-500G
TCIAL0162-25GEA 16 EUR
TCIAL0162-25G TCIAL0162-500G
Etilo (S)-(-)-lactato ≥98.0% (por GC)
Etilo (S)-(-)-lactato
Formula: C₅H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004518
Núm. CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,03850
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c06106b0bd144ee7b07bc2391cc42b95e27970&vid=d8c06106b0bd144ee7b07bc2391cc42b95e27970&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -11.5 deg (neat)