(S)-(-)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-2-Hidroxipropionato de metilo
L0163-25G L0163-500G L0163-100G
TCIAL0163-25GEA 16 EUR
TCIAL0163-25G TCIAL0163-500G TCIAL0163-100G
(S)-(-)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-Lactato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: -44
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00064265
Núm. CAS: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&vid=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%