(S)-(+)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1151-1G P1151-5G
TCIAP1151-1GEA 16 EUR
TCIAP1151-1G TCIAP1151-5G
(S)-(+)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-1-Fenil-1,2-etanodiol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: 67 °C
Número MDL: MFCD00066256
Núm. CAS: 25779-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca693d973f51d872010b8dc310195fb425486e10&vid=ca693d973f51d872010b8dc310195fb425486e10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +42.0 deg (C=3, H2O)