Bromuro de 2-bromoetilamonio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromoetilamina, bromhidrato
B0591-25G B0591-500G B0591-100G
TCIAB0591-25GEA 21 EUR
TCIAB0591-25G TCIAB0591-500G TCIAB0591-100G
Bromuro de 2-bromoetilamonio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Bromuro de 2-bromoetilamonio
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
MW: 204.89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012886
Núm. CAS: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=649f03a9cf7c4bff37af44e912d6021a536574de&vid=649f03a9cf7c4bff37af44e912d6021a536574de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency