Ácido (2-nitrofenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2-Nitrophenoxy)acetic acid
N0225-25G N0225-5G
TCIAN0225-25GEA 202 EUR
TCIAN0225-25G TCIAN0225-5G
Ácido (2-nitrofenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2-nitrofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄NO₂)OCH₂COOH
MW: 197,15 g/mol
Número MDL: MFCD00016993
Núm. CAS: 1878-87-1
EINECS: 217-527-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b2053a483a9f98e8eb8faffceade7f93ed41630&vid=6b2053a483a9f98e8eb8faffceade7f93ed41630&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency