Ácido (4-bromofenoxi)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B2746-25G B2746-5G
TCIAB2746-25GEA 93 EUR
TCIAB2746-25G TCIAB2746-5G
Ácido (4-bromofenoxi)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-bromofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 161,4…161.8 °C
Número MDL: MFCD00093070
Núm. CAS: 1878-91-7
EINECS: 217-530-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1897e4544c0d822ac9de1ea95b0b3479fbd37358&vid=1897e4544c0d822ac9de1ea95b0b3479fbd37358&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %