Ácido (4-nitrofenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-Nitrophenoxy)acetic acid, 4-Nitrophenoxyacetic acid
N0226-25G
N0226-500G
TCIAN0226-25GEA
39
EUR
TCIAN0226-25G
TCIAN0226-500G
Ácido (4-nitrofenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (4-nitrofenoxi)acético
Formula:
(C₆H₄(NO₂))OCH₂COOH MW: 197,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017030 Núm. CAS: 1798-11-4 EINECS: 217-283-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 187.0 to 190.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |