α-Bromo-m-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Bromometil)benzonitrilo, m-(Bromometil)benzonitrilo
C1665-25G C1665-5G
TCIAC1665-25GEA 100 EUR
TCIAC1665-25G TCIAC1665-5G
α-Bromo-m-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00001809
Núm. CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db5ca27c615c1daaa22ae8d25a066d6fc803ed5&vid=9db5ca27c615c1daaa22ae8d25a066d6fc803ed5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency