4-Fenilbencilo bromuro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1847-25G B1847-5G
TCIAB1847-25GEA 125 EUR
TCIAB1847-25G TCIAB1847-5G
4-Fenilbencilo bromuro ≥98.0% (por GC)
4-Fenilbencilo bromuro
Formula: C₁₃H₁₁Br
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD00017869
Núm. CAS: 2567-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a24c01b09b2359c85ec89066751ca36e4ec961ae&vid=a24c01b09b2359c85ec89066751ca36e4ec961ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C