1-(Trimetilsilil)imidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis) trimethylsilylating reagent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, N-(Trimetilsilil)imidazol, 1-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, TMSI
T0585-100G T0585-25G
TCIAT0585-100GEA 110 EUR
TCIAT0585-100G TCIAT0585-25G
1-(Trimetilsilil)imidazol ≥98.0% (by titrimetric analysis) trimethylsilylating reagent
1-(Trimetilsilil)imidazol
Formula: C₆H₁₂N₂Si
MW: 140,26 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005280
Núm. CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343d14a9972e232921a6ab4b799fbc582c5cf95&vid=4135019109ea889cc6b1ac753f3ad090c9fa641b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent D- (+)-Glucose