2-(4-Bromofenil)etanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Alcohol 4-bromofenetilico
B1918-25G
B1918-5G
TCIAB1918-25GEA
225
EUR
TCIAB1918-25G
TCIAB1918-5G
2-(4-Bromofenil)etanol ≥97.0% (por GC)
2-(4-Bromofenil)etanol
Formula:
C₈H₉BrO MW: 201.06 g/mol Pto. Ebullición: 150°C |
Número MDL:
MFCD00002897 Núm. CAS: 4654-39-1 EINECS: 225-093-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |