Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis) for molten salt
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
E0493-25G
E0493-5G
TCIAE0493-25GEA
240
EUR
TCIAE0493-25G
TCIAE0493-5G
Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis) for molten salt
Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula:
C₆H₁₁F₆N₂P MW: 256.13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00216703 Núm. CAS: 155371-19-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 62.0 deg-C |
Solubility in hot Water | very faint turbidity |