Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by total nitrogen basis) for molten salt
Proveedor: TCI
Peligro
E0496-25G E0496-5G
TCIAE0496-25GEA 148 EUR
TCIAE0496-25G TCIAE0496-5G
Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by total nitrogen basis) for molten salt
Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₆H₁₁BF₄N₂
Pto. Ebullición: ? 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 15°C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 110 °C
Número MDL: MFCD00216668
Núm. CAS: 143314-16-3
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %