2-Benciloxifenol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B1661-10G B1661-25G
TCIAB1661-10GEA 66 EUR
TCIAB1661-10G TCIAB1661-25G
2-Benciloxifenol ≥97.0% (por GC)
2-Benciloxifenol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 38 °C
Densidad: 1,143 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002186
Núm. CAS: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR