Tiofeno-2-carbaldehído ≥98.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde

Estabilización: estabilizado con hidroquinona

T0725-25ML T0725-500ML T0725-100ML
TCIAT0725-25MLEA 39 EUR
TCIAT0725-25ML TCIAT0725-500ML TCIAT0725-100ML
Tiofeno-2-carbaldehído ≥98.0% (por GC) estabilizado
Tiofeno-2-carbaldehído
Formula: C₅H₄OS
MW: 112,15 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: ? 10 °C
Densidad: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005429
Núm. CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&vid=330bc0fa1bf25c05ef226d85dbc43e7f0afd9862&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR