Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
I0817-25G I0817-5G
TCIAI0817-25GEA 39 EUR
TCIAI0817-25G TCIAI0817-5G
Isopropilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Isopropilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 160°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016468
Núm. CAS: 4191-73-5
EINECS: 224-069-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425ad6a8ae4b3284e742b36e408871d15cfb6713&vid=a9ba9e0b01ef7dab3ae4d88de6fb5cdcd93769f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to flake
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test