Fenazina metosulfato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P0083-1G
P0083-5G
TCIAP0083-1GEA
25
EUR
TCIAP0083-1G
TCIAP0083-5G
Fenazina metosulfato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Sulfato de 5-metilfenazinio y metilo
Formula:
C₁₄H₁₄N₂O₄S Pto. de fusión: 160°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00011923 Núm. CAS: 299-11-6 EINECS: 206-072-1 Índice Merck: 14,06109 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |