Fenazina metosulfato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
P1872-1G P1872-5G
TCIAP1872-1GEA 27 EUR
TCIAP1872-1G TCIAP1872-5G
Fenazina metosulfato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Sulfato de 5-metilfenazinio y metilo
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Pto. de fusión: 160°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011923
Núm. CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Índice Merck: 14,06109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22dfd45999ff362c6592f1cc0a0720851722b483&vid=5bb413d32272a7942ba921d8fa10d4075af963df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Enzyme detection test to pass test