Ácido metacrílico ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0079-500G M0079-25G
TCIAM0079-500GEA 32 EUR
TCIAM0079-500G TCIAM0079-25G
Ácido metacrílico ≥99.0% (por GC) estabilizado
Ácido metacrílico
Formula: C₄H₆O₂
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00002651
Núm. CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,05941
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3994515d4a04cc85f59e28fcaa566d3032bd5a42&vid=3994515d4a04cc85f59e28fcaa566d3032bd5a42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %