Metacrilato de etilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
M0084-25ML M0084-500ML
TCIAM0084-25MLEA 16 EUR
TCIAM0084-25ML TCIAM0084-500ML
Metacrilato de etilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Pto. de fusión: –75°C
Densidad: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00009161
Núm. CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&vid=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %