Ácido 1,4-fenildimetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
P1358-1G P1358-25G P1358-5G
TCIAP1358-1GEA 22 EUR
TCIAP1358-1G TCIAP1358-25G TCIAP1358-5G
Ácido 1,4-fenildimetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 1,4-fenildimetabórico
Formula: C₆H₈B₂O₄
Número MDL: MFCD00236018
Núm. CAS: 4612-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c139fa33642eecd1301d7ae3ad80bbf6e47739db&vid=c139fa33642eecd1301d7ae3ad80bbf6e47739db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %