Ácido 2,2'-tiodiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
T1248-25G T1248-500G
TCIAT1248-25GEA 23 EUR
TCIAT1248-25G TCIAT1248-500G
Ácido 2,2'-tiodiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2'-tiodiacético
Formula: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C (14 -rr)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004359
Núm. CAS: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,09331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29434b67af87dc276b35310a5474aa0a3c1a875b&vid=29434b67af87dc276b35310a5474aa0a3c1a875b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity