Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-cloro-5-(trifluorometil)fenilborano
C2591-1G C2591-5G
TCIAC2591-1GEA 18 EUR
TCIAC2591-1G TCIAC2591-5G
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Número MDL: MFCD00797335
Núm. CAS: 182344-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f7360640d5dea8775b05df14f4e3a62c6a7a4f&vid=f7f7360640d5dea8775b05df14f4e3a62c6a7a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %