Ácido 3-acetil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
A1942-25G A1942-5G
TCIAA1942-25GEA 242 EUR
TCIAA1942-25G TCIAA1942-5G
Ácido 3-acetil-fenil-borónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-acetil-fenil-borónico
Formula: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Número MDL: MFCD01074678
Núm. CAS: 204841-19-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2493495e2c0703a7110e170b296b8d20a8d12f9d&vid=2493495e2c0703a7110e170b296b8d20a8d12f9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 112.0 %