Ácido (3-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M1314-1G M1314-25G M1314-5G
TCIAM1314-1GEA 16 EUR
TCIAM1314-1G TCIAM1314-25G TCIAM1314-5G
Ácido (3-metilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 165 °C
Número MDL: MFCD00040198
Núm. CAS: 17933-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&vid=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %