Ácido (4-vinilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-vinilfenilborano
V0075-1G V0075-5G
TCIAV0075-1GEA 26 EUR
TCIAV0075-1G TCIAV0075-5G
Ácido (4-vinilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-vinilfenil)metabórico
Formula: C₈H₉BO₂
MW: 147.97 g/mol
Número MDL: MFCD00239441
Núm. CAS: 2156-04-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd4faee154a5a6020cce4efb02ff644b45c3a9a4&vid=fd4faee154a5a6020cce4efb02ff644b45c3a9a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %