p-Tolilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
X0047-25ML X0047-500ML
TCIAX0047-25MLEA 26 EUR
TCIAX0047-25ML TCIAX0047-500ML
p-Tolilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
p-Tolilacetonitrilo
Formula: C₉H₉N
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00001922
Núm. CAS: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&vid=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %