Ácido 2-cloro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
C2560-1G C2560-5G
TCIAC2560-1GEA 65 EUR
TCIAC2560-1G TCIAC2560-5G
Ácido 2-cloro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-cloro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Pto. de fusión: 160°C
Número MDL: MFCD03094997
Núm. CAS: 381248-04-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b2fd8826f105968f9f6a91ec54053e704b4f9&vid=fc8b2fd8826f105968f9f6a91ec54053e704b4f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %