Ácido 2-cloro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
C2589-1G C2589-5G
TCIAC2589-1GEA 39 EUR
TCIAC2589-1G TCIAC2589-5G
Ácido 2-cloro-4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-cloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
Pto. de fusión: 210°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788416
Núm. CAS: 458532-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88a70b8cc2e4f44b84818c882a551fd693da5a39&vid=88a70b8cc2e4f44b84818c882a551fd693da5a39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %