Ácido 2-fluoro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
F0739-25G F0739-5G
TCIAF0739-25GEA 319 EUR
TCIAF0739-25G TCIAF0739-5G
Ácido 2-fluoro-3-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-fluoro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BFNO₂
Pto. de fusión: 172°C
Número MDL: MFCD03411557
Núm. CAS: 174669-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a58ecf7b9b7d1d099c0e3f29b70fa4ca00fbc913&vid=a58ecf7b9b7d1d099c0e3f29b70fa4ca00fbc913&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %