Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
C2288-1G C2288-5G
TCIAC2288-1GEA 41 EUR
TCIAC2288-1G TCIAC2288-5G
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-cloro-5-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
Pto. de fusión: 167°C
Número MDL: MFCD03094998
Núm. CAS: 444120-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d00fe9af79f610ec04a172c1c87ad00e887a301f&vid=d00fe9af79f610ec04a172c1c87ad00e887a301f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 113.0 %