Ácido 3-Tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
T1975-1G T1975-5G
TCIAT1975-1GEA 22 EUR
TCIAT1975-1G TCIAT1975-5G
Ácido 3-Tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 3-Tiofenoborónico
Formula: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Pto. de fusión: 162…164 °C
Número MDL: MFCD00151851
Núm. CAS: 6165-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b59905cc0b21aa7697ed5ff93d62e7f28e3bee00&vid=b59905cc0b21aa7697ed5ff93d62e7f28e3bee00&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 and le 116.0 %