3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: CHAPS
C1578-1G C1578-5G
TCIAC1578-1GEA 16 EUR
TCIAC1578-1G TCIAC1578-5G
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS) ≥97.0% (by total nitrogen basis)
3-[(3-Colamidopropil)-dimetilamonio]-propano sulfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614.89 g/mol
Pto. de fusión: 116
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00081083
Núm. CAS: 75621-03-3
Índice Merck: 14,02044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff7623cf8494ba2fa545dda65d385af8d40d078&vid=2ff7623cf8494ba2fa545dda65d385af8d40d078&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 3.0 %