Cloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-bifenileno)bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio) ≥95.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Sinónimos: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
B3581-1G B3581-5G
TCIAB3581-1GEA 30 EUR
TCIAB3581-1G TCIAB3581-5G
Cloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-bifenileno)bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio) ≥95.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Cloruro de 3,3'-(3,3'-dimetoxi-4,4'-bifenileno)bis(2,5-difenil-2H-tetrazolio)
Formula: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
MW: 727.65 g/mol
Pto. de fusión: 248°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040933
Núm. CAS: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Índice Merck: 14,09244
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bdfd8efc013dee1b385135f8097733132479b0e&vid=3c5270072e3c952af374a5cc90e6e1b4c191384e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test