IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: IPTG
I0328-1G I0328-5G
TCIAI0328-1GEA 23 EUR
TCIAI0328-1G TCIAI0328-5G
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) ≥98.0% (por GC)
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109,5…110.5 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Índice Merck: 14,05082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71785053db2dfaa4317d40cc6d577803a0bb75ea&vid=71785053db2dfaa4317d40cc6d577803a0bb75ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -35.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency