1,4-Bis(5-feniloxazol-2-il)benceno ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: POPOP
B0509-1G B0509-25G B0509-5G
TCIAB0509-1GEA 16 EUR
TCIAB0509-1G TCIAB0509-25G TCIAB0509-5G
1,4-Bis(5-feniloxazol-2-il)benceno ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for scintillation spectrometry
1,4-Bis(5-feniloxazol-2-il)benceno
Formula: C₂₄H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005309
Núm. CAS: 1806-34-4
EINECS: 217-304-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37e605fdd6d67fe77c8e3ad5ff0382f44fe2f4ce&vid=5036044557e5703aaf2be9b0d69169add4e0fa4c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 248.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency